Learn More
Thermo Scientific™ pMCS-Gaussia-Dura Luc Vector for Luciferase Assays
Verstärken Sie die mutierte Gaussia-Luziferase-Expression mittels Vektoren mit einer multiplen Klonierungsstelle (MCS) oder einem Kontrollpromotor (CMV oder TK) für eine verstärkte Signalausgabe.
Marke:  Thermo Scientific™ 16190
108.90 CHF gültig bis 2024-11-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21651" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 12381853
  • 165.00 CHF / 10 Mikrogramm
Verfügbar ab: 09-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Der Thermo Scientific™ pMCS-Gaussia-Dura-Luc-Vektor ist ein Plasmid mit mehreren Klonierungsstellen, das für die Aufnahme einer Promoter-Sequenz zur Glow-Analyse der Genregulation mit dem natürlich sezernierten Gaussia-Luziferase-Reporter entwickelt wurde.
Die Gaussia-Dura-Luc-Vektoren enthalten eine mutierte Form des Gaussia-Luziferase-Gens, die eine bessere Biolumineszenz-Signalstabilität als die native Luziferase verleiht. Gaussia-Dura-Luziferase (ca. 20 kDa) ist ein sezernierendes Protein, das die Messung der Reporter-Aktivität in Medien (für Echtzeit-Assays) und in Zelllysaten ermöglicht. Der pMCS-Vektor enthält eine mehrfachen Klonierungsstelle zum Klonen eines Promoters, um dessen regulatorisches Potenzial zu untersuchen. Die pCMV- und pTK-Vektoren haben das Luziferase-Gen unter dem CMV- (Cytomegalievirus)-Promotor bzw. Herpes Simplex-Virus (HSV)-Thymidinkinase (TK)-Promotor. Diese konstitutiven Expressionsvektoren können als Normalisierungskontrollen verwendet werden, um experimentelle Variationen in Kombination mit anderen Reportern zu berücksichtigen.
Besondere Merkmale:
  • Natürlich sezernierendes Gaussia-Dura-Luziferase-Gen, optimiert für hohe Expression und Glüh-Stabilität in Säugetiersystemen
  • Mehrere Klonierungsstellen (MCS) bieten Vielseitigkeit für die Übertragung regulatorischer Elemente von einem Plasmid auf ein anderes
  • Transkriptionsterminierungsstellen (Ter), Lac-Operatoren (Lac O1) und transkriptionelle Pausenstellen (TPS) zur Minimierung des Hintergrunds durch Reduzierung des transkriptionellen Durchlesens
  • Sowohl Puromycin (Pur)- als auch Ampicillin (Amp)- Marker für die Arzneimittelauswahl in Säugetier- bzw. Bakterienzellen
  • Hochkopierte pUC-bakterielle DNA-Replikation
  • Zwei Kontrollvektoren mit starken (CMV) oder schwachen (TK) konstitutiven Promotoren für Kotransfektion und Normalisierung sind erhältlich
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
pMCS-Gaussia-Dura-Luc-Vektor
Restriktionsenzym/MCS
10 μg
Gaussia Dura Luziferase
Reporter-Assays
Luc-Vektor
Transfektion
Im Originalbehälter vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt an einem trockenen, kühlen und gut belüfteten Ort zwischen den folgenden Temperaturen lagern: -70 bis -20 °C.
Puromycin