Learn More
Labconco™ Dichtungsventil
Das Labconco™ Dichtungsventil ist eine Ersatzdichtung aus Gummi für die Verwendung mit FreeZone Gefriertrocknern.
Marke:  Labconco™ 7505800
Artikelnummer. 15318467
  • 2.40 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 16-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
FreeZone Gefriertrockner
  • Entwickelt für die Anforderungen der Gefriertrocknung in Forschungs- und Pilotanlagenlaboren
  • Alle Größen/Modelle verfügen über ein großes Touchscreen-Display
  • Lyo-Works™ Betriebssystem
    • Anzeige von Temperatur und Vakuumstärke in Echtzeit
    • Optionales End-Zone™ Endpunkt-Detektionssystem
  • Konsolenmodelle werden in verschiedenen Größen mit optionalem Stoppering Tablett angeboten
  • Kollektoren, die -50 °C erreichen, eignen sich für die Gefriertrocknung wässriger Proben
  • Kollektoren, die -84 °C erreichen, eignen sich ideal für die Gefriertrocknung von Proben mit niedrigen eutektischen Temperaturen, einschließlich Proben, die Acetonitril enthalten
Spezifikation
Spezifikation
Dichtung
7505800
FreeZone™ Gefriertrockner
0,5 kg
Schwarz
Naturkautschuk
1,0 lb.