Learn More
Macherey-Nagel™ Dichtung für NucleoVac 96
Satz mit zwei Ersatzdichtungen für NucleoVac96 Vakuumkammern, die zur Verarbeitung von Proben für die Nukleinsäure-Aufreinigung verwendet werden.
Marke: Macherey-Nagel™ 740248
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Die NucleoVac96 Vakuumkammer ist für die schnelle manuelle parallele Aufreinigung von Nukleinsäuren mit den 8-Well und 96-Well NucleoSpin und NucleoFast Kits konzipiert. Zeitaufwendige Zentrifugations- und Dekantierungsschritte werden durch Vakuum eliminiert.
- Die NucleoVac96 Vakuumkammer besteht aus Verteilerboden und Deckel, einem Distanzstücksatz und einem Abfallbehältersatz.
- Distanzstücksatz enthält:
- 2 Distanzstücke MTP/MULTI-96-PLATTEN
- 2 Distanzstücke RUNDE WELLERBLOCKS
- 2 Distanzstücke QUADRATISCHE WELLERBLOCKS
- 2 Distanzstücke MIKRORÖHRCHENRACKS
- Zur Verwendung von NucleoSpin™ 8-Well Streifen ist das Starterset A (Säulenhalter und Blindstreifen) erforderlich
Spezifikation
Dichtungen | |
NucleoVac 96 Mehrfach-Absaugvorrichtung | |
Satz Ersatzdichtungen | |
Je 2 |