Learn More
RETSCH Dichtung für Mahlbecher
Marke: RETSCH 22.085.0002
78.33 CHF gültig bis 2025-01-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
Für 50 ml-Mahlbecher | |
10/Packung | |
Dichtung |
50 ml-Mahlbecher, Edelstahl | |
Edelstahl |