Learn More
RETSCH Dichtung für Mahlbecher
Marke:  RETSCH 22.085.0009
60.37 CHF gültig bis 2025-01-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10466739
Spezifikation
Für 10 ml-Mahlbecher
10/Packung
Dichtung
Für 400 Mischermühle
Edelstahl, PTFE