Learn More
Buerkle™ Fasspumpe Gasdicht Edelstahl mit Auslaufschlauch
Fasspumpe Gasdicht mit flexiblem Auslaufschlauch für das Abfüllen in große Kanister und Behälter. Bequemes Abfüllen, da der Kanister am Boden stehen bleiben kann. Der Kegelstutzen wird auf den Behälter gehalten. Die Fasspumpe Gasdicht ermöglicht geruchfreies Abfüllen.
Marke: Buerkle™ 5611-0090
Alertas:
Nicht geeignet für Aceton!Beim Entnehmen von entzündlichen Flüssigkeiten müssen der Zylinder und die Pumpe geerdet werden!Antistatisches Set verwenden!
Descripción
Fasspumpe Gasdicht mit flexiblem Auslaufschlauch für das Abfüllen in große Kanister und Behälter. Bequemes Abfüllen, da der Kanister am Boden stehen bleiben kann. Der Kegelstutzen wird auf den Behälter gehalten.
Die Fasspumpe Gasdicht ermöglicht geruchfreies Abfüllen.
Beim Abfüllen mit normalen Pumpen ist es unvermeidlich, dass Dämpfe in die Umgebung gelangen. Dies wird mit dem Gaspendelverfahren vermieden. Dabei werden die entstehenden Dämpfe vom Zufüllgebinde ins Abfüllgebinde über die Gaspendelleitung zurückgeführt. Die Gasleitung und die Flüssigkeitsleitung sind zusätzlich mit Absperrhähnen versehen.
Gasdichte Pumpen werden für stark riechende Stoffe wie Ammoniak eingesetzt.
- Mediumsberührte Teile: Edelstahl (1.4301), PTFE, Messing vernickelt, PA elektrisch leitfähig
- Inkl. gasdichter Fassverschraubung mit 2 in.-Feingewinde
- Für Flaschenöffnungen von 16–49 mm
- Tauchrohr Ø 32 mm
- Mit zwei Kugelhähnen kann die Pumpe hermetisch verschlossen werden
Especificaciones
91 cm | |
103 cm | |
560ml pro Hub |
2 in. | |
Edelstahlgehäuse V2A | |
5,9265 kg |
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.