Learn More
Lenz Laborglasintrumente™ Gasprobenahmeröhrchen
Röhrchen zur Gasprobenahme nach DIN 12473-1
Marke: Lenz Laborglasintrumente™ 05680158
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Mit Düse (mit GL14-Gewinde und Septen)
- Mit zwei NS 14-Einweghähnen (mit Haltevorrichtung)
- Anschlüsse: Kapillarröhrchen (Außendurchmesser 8 mm, Innendurchmesser 2.7 mm); Glasolive (Außendurchmesser 9 mm)
- Mit Beschriftungsschild
- Hergestellt aus DURAN™-Schläuchen
Spezifikation
500 mL | |
Duran Schläuche | |
Düse (GL14) und Septen | |
1 |