Learn More
Thermo Scientific™ Gaschromatographie SilFlow Gerät mit 3 Anschlüssen
Wechseln Sie Ihre GC ohne zu entlüften mit dem Thermo Scientific™ SilFlow™ Gerät mit 3fach-Anschluss.
Marke: Thermo Scientific™ 60201-398
Beschreibung
Wechseln Sie Ihre GC ohne zu entlüften mit dem Thermo Scientific™ SilFlow™ Gerät mit 3fach-Anschluss. Dieses Gerät besteht aus einem Gasmodul mit Mikrofluidik und Thermo Scientific™ SilTite™ FingerTite Anschlüssen für eine einfache Einrichtung und eine zuverlässige Abdichtung.
Spezifikation
SilFlow MCD mit 3 Anschlüssen | |
SilFlow MCD mit 3 Anschlüssen (0,25/0,32) | |
Je 1 | |
Gaschromatographiesysteme |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.