Learn More
Gardner 3-Color Standard, Reagecon
Can be used to calibrate, control, qualify, or validate color measurement instruments.
Marke: Reagecon GARD031
Additional Details : CAS : 112-40-3 Gewicht : 0.80000kg
Beschreibung
- Used to calibrate, control, qualify, or validate color measurement instruments.
- Specified in ASTM D1544, D 6166, AOCS Td 1a and MS 817 Part 10.
- Very applicable to similarly colored liquids including several vegetable and mineral oils.
Spezifikation
Gardner 3 | |
Amber glass Winchester bottle | |
100 mL | |
Liquid |
Sicherheit und Handhabung
- gardner colour 3
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Aspirationsgefahr Kategorie 1
Gefahrenhinweis
- H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
Sicherheitshinweis
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
- P331-KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: dodecane