Learn More
Ansell GAMMEX™ Non-Latex Sterile Surgical Gloves
163.89 CHF gültig bis 2024-07-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21674" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benutzen Sie den Promotions-Code "21674" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Größe:
5,5
6
6,5
7
7,5
8
8,5
9
Beschreibung
- 100 % frei von chemischen Härtern, um das Risiko von Latex Typ I sowie chemische Allergien und Hautempfindlichkeiten des Typs IV zu minimieren
- Rutschfeste, glatte Außenfläche für sichere Handhabung des Geräts und Griffigkeit
- Getestet für den Einsatz mit Chemotherapeutika und einer Vielzahl von Chemikalien, die in Krankenhäusern verwendet werden
- Mit DERMASHIELD™ beschichteter Innenhandschuh zum Anziehen unter feuchten Bedingungen
- Zusätzlicher Schutz durch verlängerte Stulpen
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | ISO 13485, ISO 14001, ISO 11137-1:2006, ASTM D6978-05, ASTM F1671 |
Zertifizierungen/Konformität (Europa) | EN 455 Teil 1 bis 4, EN 374-2, EN 16523-1, EN 374-4, EN 420, EN 556, ISO 9001 |
Chemotherapeutic Rated | Ja |
Anwendungen | Gesundheitswesen |
AQL | 0,65 |
Farbe | Grün |
Einwegprodukt | Ja |
Oberflächenbehandlung außen | Keine Textur |
Finger Thickness (English) | 7,48 mil |
Finger Thickness (Metric) | 0,19 mm |