Learn More
Ansell GAMMEX™ Chirurgischer Handschuh aus Neopren
Artikelnummer. 17754959
Click to view available options
Größe:
5,5
6
6,5
7
7,5
8
8,5
9
Neoprene and chemical accelerator-free surgical gloves that offer unsurpassed combination of sensitivity and durability.
  • Latexfrei und 100 % frei von chemischen Beschleunigern
  • Ausgestattet mit der SENSOPRENE™ Technologie für einen dünneren und dennoch robusten Handschuh mit mehr Komfort und Haltbarkeit
  • Bis zu 30 % dünner als die Standard-OP-Handschuhe aus Neopren von Ansell
  • Glatte, mikrostrukturierte Oberfläche für sichere Handhabung und Griffigkeit von Instrumenten
  • Getestet für den Einsatz mit Chemotherapeutika und einer Vielzahl von Chemikalien
Spezifikation
AQL 0,65
Farbe Naturfarben
Einwegprodukt Zur einmaligen Verwendung
Oberflächenbehandlung außen Vollständig texturiert
Latex Free Ja
Material Neopren
Gepudert Puderfrei
Größe 7,5
Sterilität Steril