Learn More
Ansell GAMMEX™ Chirurgischer Handschuh aus Neopren
Click to view available options
Größe:
5,5
6
6,5
7
7,5
8
8,5
9
Beschreibung
- Latexfrei und 100 % frei von chemischen Beschleunigern
- Ausgestattet mit der SENSOPRENE™ Technologie für einen dünneren und dennoch robusten Handschuh mit mehr Komfort und Haltbarkeit
- Bis zu 30 % dünner als die Standard-OP-Handschuhe aus Neopren von Ansell
- Glatte, mikrostrukturierte Oberfläche für sichere Handhabung und Griffigkeit von Instrumenten
- Getestet für den Einsatz mit Chemotherapeutika und einer Vielzahl von Chemikalien
Spezifikation
Spezifikation
AQL | 0,65 |
Farbe | Naturfarben |
Einwegprodukt | Zur einmaligen Verwendung |
Oberflächenbehandlung außen | Vollständig texturiert |
Latex Free | Ja |
Material | Neopren |
Gepudert | Puderfrei |
Größe | 5,5 |
Sterilität | Steril |