missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ansell GAMMEX™ Latex Standard Surgical Gloves

Artikelnummer. 17803802
Click to view available options
Größe:
5.5
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Dieses Produkt enthält natürliches Gummilatex, das allergische Reaktionen hervorrufen kann.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Dieses Produkt enthält natürliches Gummilatex, das allergische Reaktionen hervorrufen kann.

Latex, powder-free surgical gloves with unique external surface treatment for a safe and secure grip. Ideal for use in sterile operations during long, sustained procedures.

  • ASTM D6978 certified
  • Good handling and grip achieved through a unique external surface treatment
  • Optimized thickness to provide good tactile sensitivity and dexterity Made using anatomic formers to enhance comfort and fit
  • DERMASHIELD™ Technology internal coating facilitates dry and damp donning as well as intra-operative changes
  • Tested for use with chemotherapy drugs

Spezifikation

Zertifizierung/Konformität ASTM D6978, ISO 10282
Zertifizierungen/Konformität (Europa) EN 16523-1, EN 374-2 and -4, EN 420:2003 + A1:2009, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-5:2016
Accelerator Free Nein
Anwendungen Healthcare
AQL 0.65
Farbe Natural
Einwegprodukt Zur einmaligen Verwendung
Oberflächenbehandlung außen Keine Textur
Finger Thickness (English) 8.27 ±0.79 mil
Finger Thickness (Metric) 0.21 ±0.02 mm
Hand Spezifisch
Laboratory/Cleanroom Use No
Latex Free Nein
Material Latex
Palm Thickness (English) 7,87 ± 0,79 mil
Palm Thickness (Metric) 0,2 ± 0,02 mm
Gepudert Puderfrei
Größe 6
Sterilität Steril
Dicke (angloamerikanisch) 7,87 ± 0,79 mil
Dicke (metrisch) 0,2 ± 0,02 mm
Modell GAMMEX-330085
Länge (angloamerikanisch) 11,6 in.
Länge (metrisch) 295 mm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'