Learn More
Ansell GAMMEX™ Latex Ortho Surgical Gloves
Artikelnummer. 17853832
Click to view available options
Größe:
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
Dieses Produkt enthält natürliches Gummilatex, das allergische Reaktionen hervorrufen kann.
Dieses Produkt enthält natürliches Gummilatex, das allergische Reaktionen hervorrufen kann.
Latex surgical gloves have an extra-thick glove formulation to withstand the rigors of surgery, especially where power tools and bone fragments are present.
  • ASTM D6978 certified
  • 50% thicker on average than Ansell's standard powder-free latex surgical gloves providing outstanding protection
  • Heavy-textured finish for superior grip for dry and damp applications
  • DERMASHIELD™ Technology internal coating facilitates dry and damp donning as well as intra-operative changes
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ASTM D6978
Zertifizierungen/Konformität (Europa) EN 16523-1, EN 374:2003, EN 388:2003, EN 388:2016 +A1:2018, EN 388:2016, EN 420:2003 + A1:2009, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-5:2016, AS/NZS 4179
Accelerator Free Nein
Anwendungen Healthcare
AQL 0.65
Farbe Brown
Einwegprodukt Zur einmaligen Verwendung
Oberflächenbehandlung außen Fully Textured
Finger Thickness (English) 12.80 ±0.98 mil
Finger Thickness (Metric) 0.33 ±0.03 mm
Hand Spezifisch
Laboratory/Cleanroom Use No
Latex Free Nein
Material Latex
Palm Thickness (English) 12.01 ±0.98 mil
Palm Thickness (Metric) 0.31 ±0.03 mm
Gepudert Puderfrei
Größe 8.5
Sterilität Steril
Dicke (angloamerikanisch) 12.01 ±0.98 mil
Dicke (metrisch) 0.31 ±0.03 mm
Modell GAMMEX-330065
Länge (angloamerikanisch) 11,9 in.
Länge (metrisch) 301 mm