Learn More
Ansell GAMMEX Latex Moisturizing Glove
Artikelnummer. 16396851
Click to view available options
Größe:
5.5
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
GAMMEX Latex Moisturizing Glove is a latex, powder-free surgical glove with a built-in moisturizer.
  • Helps keep skin moist and supple
  • Optimal grip in dry and damp conditions
  • Enhances comfort and fit to help reduce hand fatigue
  • Additional cleaning processes to minimize the risk of developing allergies and sensitivities
Spezifikation
Zertifizierungen/Konformität (Europa) AS/NZS 4179, EN 16523-1, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, ISO 10282, JIS T9107
Accelerator Free No
Anwendungen Healthcare
AQL 0.65
Farbe Natural
Einwegprodukt Single-use
Oberflächenbehandlung außen Smooth
Finger Thickness (English) 8.66 ± 0.79 in.
Finger Thickness (Metric) 0.22 ± 0.02 mm
Hand Specific
Laboratory/Cleanroom Use Laboratory
Latex Free No
Material Natural Rubber Latex
Palm Thickness (English) 7.87 ± 0.79 in.
Palm Thickness (Metric) 0.20 ± 0.02 mm
Gepudert Powder Free
Größe 6
Sterilität Sterile
Dicke (angloamerikanisch) 8.66 ± 0.79 in.
Dicke (metrisch) 0.22 ± 0.02 mm
Länge (angloamerikanisch) 11.4 in.
Länge (metrisch) 290 mm