Learn More
Cytiva GammaBind™ G Sepharose™ Medium
Verwenden Sie rekombinantes GammaBind™ zur Aufreinigung von Antikörpern im Labor. Cytiva Life Sciences™ GammaBind™ G Sepharose™ Medium bindet an alle IgG-Subklassen von Mensch, Maus und Ratte; bindet Gesamt-IgG von Meerschweinchen, Kaninchen, Ziege, Kuh, Schaf und Pferd
Marke: Cytiva 17-0885-02
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Bindet sich an alle IgG-Subklassen von Mensch, Maus und Ratte; und bindet Gesamt-IgG von Meerschweinchen, Kaninchen, Ziege, Kuh, Schaf und Pferd. Entwickelt für die Antikörperreinigung im Labormaßstab.
- Keine Kreuzreaktion mit anderen Serumproteinen wie IgM, IgE, IgA oder Transferrin
- Ligand: GammaBind G-Typ 2 ohne Albumin-bindende Region
- Liganden-Kopplungsmethode: Aktivierung von Zyanogenbromid
- Ligandendichte: ≈ 3 mg GammaBind G, Typ 2/ml Medium
- Anzahl der IgG-Bindungsstellen pro Ligand: 2
- Matrix: Agarose, 4 %
- Durchschnittliche Partikelgröße: 90 μm
- Bindungsvermögen: >18 mg humanes IgG/ml, 6 mg Maus-IgG/ml
- pH-Stabilität: 3-9 (in Arbeit), 2-9 (kurzfristig)
Spezifikation
Sepharose Medium | |
≈3 mg GammaBind G, Type 2/mL drained gel | |
3 to 9 | |
Zur Proteinreinigung durch Affinitätskoppelung | |
25 mL |
>18 mg/mL Human IgG, 6 mg/mL Mouse IgG | |
45 to 165 μm | |
25 mL | |
PBS pH 7, 20 % Ethanol |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
Signalwort
Gefahrenkategorie
Gefahrenhinweis
Sicherheitshinweis
Ergänzende Informationen
- GammaBind G Sepharose, 25 ml
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: ethanol
- UNKNOWN ACUTE-16.5 Prozent des Gemisches bestehen aus einem oder mehreren Bestandteilen unbekannter Toxizität.