Learn More
Berkshire™ Gamma™ SuperSorb™ Endotoxinarmes Wischtuch
BIOPHARMA
Das Sortiment an Reinraumtüchern mit niedrigem Endotoxingehalt von Berkshire erfüllt die spezifischen Anforderungen der Pharma-, Gesundheits- und Medizintechnikbranche.
Marke:  Berkshire™ GWSSST16LE
Artikelnummer. 17161101
  • 1245.00 CHF / 160 Stück
Verfügbar ab: 17-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Spezifikation
Polyester
Ultraschall-versiegelt
Garantierte Endotoxingrenzwerte – <20 EU/Gerät - <0,5 EU/ml
Gestrickt
30 x 30 cm