Learn More
Thermo Scientific Chemicals Gamma-Sekretase-Inhibitor XX
Artikelnummer. 15406639
Click to view available options
Menge:
3 mg
Ein dipeptidischer (c)-Secretase-Inhibitor
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen befindet möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Menge 3 mg
Beschreibung Weiß
Inhalt und Lagerung -30°bis -10 °C
Zur Verwendung mit (Anwendung) Ein dipeptidischer (c)-Secretase-Inhibitor
CAS 209984-56-5
Summenformel C26H23F2N3O3
Formelmasse 463,48g/mol
Synonym Deshydroxy LY 411575
Produkttyp Signaltransduktionsreagenz
Form Fest
InChI-Schlüssel QSHGISMANBKLQL-UHFFFAOYNA-N
SMILES CC(NC(=O)CC1=CC(F)=CC(F)=C1)C(=O)NC1C2=CC=CC=C2C2=CC=CC=C2N(C)C1=O
IUPAC-Name 2-[2-(3,5-difluorophenyl)acetamido]-N-{8-methyl-9-oxo-8-azatricyclo[9.4.0.0²,⁷]pentadeca-1(15),2,4,6,11,13-hexaen-10-yl}propanamide
Molekulargewicht (g/mol) 463.49