Learn More
Fisherbrand™ Gammastrahlensichere Aufbewahrungsbox für vierseitige Gestelle
Bietet Strahlenschutzschirm für den Einsatz in Laboratorien.
Marke:  Fisherbrand™ CSR-B3.5G
Artikelnummer. 12387117
  • 2775.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 15-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Mit Klappdeckeln
  • Transparentes Schild
  • Dient als ideale Lösung für die kurzfristige Lagerung radioaktiver Abfälle oder Radioisotope
  • Hergestellt aus Acryl für einfache Fertigung und Herstellbarkeit
Spezifikation
Spezifikation
17,5 x 15 x 14cm (6,89 x 5,90 x 5,51 in.)
Radioisotope oder radioaktive Abfälle
Aufbewahrungbox für vierseitige Gestelle
Gammastrahlenabschirmung
Klappdeckel
Acryl