Learn More
Keystone Cleanroom Products Gamma Irradiated Trash Bag
Pre-sterilized trash bags for pharmaceutical cleanrooms. Simplify the removal of waste from your aseptic cleanroom without introducing external sources of microbial contamination.
371.00 CHF - 959.00 CHF
Spezifikation
Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
---|---|
Kapazität (angloamerikanisch) | 15 gal. |
Kapazität (metrisch) | 56,9 l |
Zertifizierung/Konformität | CoC, Bestrahlungszertifikat |
Verschlusstyp | Keine |
Produktcode | Marke | Anzahl pro Packung | Abmessungen (L x B) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Anzahl pro Packung | Abmessungen (L x B) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
17708477
|
Keystone Cleanroom Products
S-3655CP-1 |
Je 1 | 55 x 36 in. |
959.00 CHF
100 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
17718477
|
Keystone Cleanroom Products
S-3655CP-10 |
10 Packungen | 55 x 36 in. |
371.00 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 16-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17728477
|
Keystone Cleanroom Products
S-3655CP-2 |
2 Packungen | 55 x 36 in. |
580.00 CHF
50 Stück |
Verfügbar ab: 16-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17738477
|
Keystone Cleanroom Products
S-3655CP-5 |
5 Packungen | 55 x 36 in. |
432.00 CHF
20 Stück |
Verfügbar ab: 16-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- Packaged in an ISO6 cleanroom
- 2 mil clear polyethylene
- Each package includes a lot number for traceability
- Certificates of Conformance and Irradiation sent with shipment
- Packaged in Tyvek™/Mylar Chevron Peel Pouches
Spezifikation
Nicht autoklavierbar | |
56,9 l | |
Keine | |
Ja | |
Abfallbehälter | |
Steril | |
2 mil | |
139,7 cm | |
91,4 cm |
15 gal. | |
CoC, Bestrahlungszertifikat | |
Durchsichtig | |
Reinigung | |
LDPE | |
Gammabestrahlt | |
55 in. | |
36 in. |