Learn More
Keystone Cleanroom Products Gamma-Irradiated Self-Seal Sterility Maintenance Bag
Gamma-Irradiated Self-Seal Sterility Maintenance Bag used to cover wrapped items after sterilization to provide protection from environmental factors that could compromise sterility.
Marke: Keystone Cleanroom Products 3315ST5
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Dank der praktischen selbstabdichtenden Ausführung ist kein Heißsiegelgerät mehr erforderlich
- Aus transparentem, starkem 3 mil dickem Polyolefin medizinischer Qualität
- Mit Starter-Schlitz; dieser erleichtert das einfache Öffnen der Abdeckung, ohne dass Schneidwerkzeuge benötigt werden, die den Inhalt beschädigen könnten
- Gammabestrahlt
- Chargenkontrolliert
- Gebrauchsfertig
- Verpackt in leicht zu öffnenden Tyvek™ Aufreißbeuteln
- Geringere Kontaminationsrisiken
- Vereinfacht die Konformität mit Standardarbeitsabläufen (SOPs)
- Kontaminierte Schreibgeräte müssen nicht mehr abgewischt werden
Spezifikation
Nicht autoklavierbar | |
Selbstabdichtend | |
5 Stck./Packung | |
76,2 μm |
CoC; Bestrahlungszertifikat | |
Durchsichtig | |
Polyolefin |