Learn More
Keystone Cleanroom Products Gamma-Irradiated Heat-Seal Sterility Maintenance Bag
Bag used to cover wrapped items after sterilization to provide protection from environmental factors that could compromise sterility.
Marke:  Keystone Cleanroom Products 3220ST
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17766879
Beschreibung
Beschreibung
  • Aus transparentem, starkem 3 mil dickem Polyolefin medizinischer Qualität
  • Mit Starter-Schlitz; dieser erleichtert das einfache Öffnen der Abdeckung, ohne dass Schneidwerkzeuge benötigt werden, die den Inhalt beschädigen könnten
  • Gammabestrahlt
  • Chargenkontrolliert
  • Gebrauchsfertig
  • Verpackt in leicht zu öffnenden Tyvek™ Aufreißbeuteln
  • Geringere Kontaminationsrisiken
  • Vereinfacht die Konformität mit Standardarbeitsabläufen (SOPs)
  • Kontaminierte Schreibgeräte müssen nicht mehr abgewischt werden
Spezifikation
Spezifikation
Nicht autoklavierbar
CoC; Bestrahlungszertifikat
Durchsichtig
76,2 μm
50,8 x 30,5 cm (12 x 20 in.)
6,51 l
Heißversiegelung
Polyolefin
3 mil