Learn More
gamma-Decanolacton, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | gamma-Decanolactone |
Dichte | 0.948 |
Siedepunkt | 150°C to 153°C (15 mmHg) |
Flammpunkt | 146°C (294°F) |
Brechungsindex | 1.5 |
Menge | 25 g |
Beilstein | 117547 |
Formelmasse | 170.25 |
Reinheit (%) | 98% |