Learn More
Justrite™ Galvanisierter Sicherheitsbehälter für ölige Abfälle
Verhindern Sie Spontanentzündungen in Sicherheitskannen, indem Sie Kannen mit erhöhten, belüfteten Böden zur Förderung der Luftzirkulation wählen. Die Justrite™ galvanisierten Sicherheitsbehälter für ölige Abfälle werden zur sicheren Entsorgung von öligen Abfällen, in Lösungsmittel getränkten Tüchern und Wischlappen verwendet.
Marke:  Justrite™ 09110
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10242090
  • 121.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 03-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Der Deckel hat einen Öffnungswinkel von mehr als 60 Grad und bleibt geschlossen, wenn er nicht verwendet wird. Er isoliert den Inhalt von Brandquellen und begrenzt die Sauerstoffzufuhr, um das Risiko einer Selbstentzündung praktisch auszuschließen.
  • Die langlebige Stahlkonstruktion mit Pulverbeschichtung bietet chemische Beständigkeit.
  • Der erhöhte, belüftete Boden fördert die Luftzirkulation und verhindert eine Selbstentzündung.
  • Robustes, bleifreies Gehäuse aus verzinktem Stahl mit verstärkten Rippen
  • Dreisprachiges Sicherheitsetikett
  • Selbstschließend, kann mittels Tretvorrichtung problemlos geöffnet werden
  • Zugelassen von FM, UL, TÜV
Spezifikation
Spezifikation
23 l
Handbetriebene Abdeckung
11.8 in.
Rot
40.3 cm
Rund
8.6 lbs.
Verstärkte Rippen, dreisprachiges Sicherheitsetikett
15,8 in.
Sicherheitsbehälter mit belüftetem Boden für Ölabfälle
FM, UL, OSHA
30.2 cm
6 gal.
Pulverbeschichtet
Je 1
10 Jahre
3.9 kg
Zur sicheren Entsorgung von öligen Abfällen, Lösungsmitteltüchern und Wischlappen
Stahl