Learn More
Tango™ GALR1-bla U2OS-Zellen
Tango™ GALR1-bla U2OS-Zellen enthalten den menschlichen Galanin-Rezeptor1 (GALR1), der mit einer TEV-Protease-Site verbunden ist.
Marke: Tango™ K1616
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
- Gen-Symbol: GALR1
- Zugangsnummer: NM_001480
- Zytoplasmatischer Schwanz: Schwanz von AVPR2 GPCR
- Bevölkerungsstatus: Pool aus stabilen Zellen
- Die Tango™ GALR1-bla-U2OS-Zellen enthalten den humanen Galaninrezeptor 1 (GALR1), der mit einer TEV-Protease-Stelle und einem stabil in die Tango™ GPCR-bla U2OS-Parentalzelllinie integrierten Gal4-VP16-Transkriptionsfaktor verbunden ist. Diese parentale Zelllinie exprimiert stabil ein Beta-Arrestin⁄TEV-Protease-Fusionsprotein und das Beta-Lactamase-Reportergen (bla) unter Kontrolle eines UAS-Response-Elements.
- Die Tango™ GALR1-bla U2-OS-Zellen sind funktionell für Z'-Faktor- und EC50-Konzentrationen etablierter Liganden validiert. Darüber hinaus wurden Tango™ GALR1-bla U2-OS-Zellen auf Assayleistung unter variablen Bedingungen getestet. Diese Daten finden Sie für jedes Produkt in der Zusammenfassung der Validierungs- und Assayleistung.
Spezifikation
Flüssigstickstoff | |
GPCRs | |
8 x 106 Zellen |
Fluoreszent | |
GALR1-bla U2OS-Zellen, GALR1-bla U2OS Assay-Protokoll, Analysenzertifikat | |
Teilende Zellen |