Learn More
Gallocyanin, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10236200
Click to view available options
Menge:
10 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1562-85-2
Summenformel C15H13ClN2O5
Molekulargewicht (g/mol) 336.72
MDL-Nummer MFCD00011926
InChI-Schlüssel AQSOTOUQTVJNMY-UHFFFAOYSA-N
Synonym gallocyanine, gallocyanin, solid violet, 1-carboxy-7-dimethylamino-3,4-dihydroxyphenoxazin-5-ium chloride, gallocyanine bs, gallocyanine dh, fast violet, anthracene blue swgg, alizarine navy blue at, brilliant chrome blue p
PubChem CID 73801
IUPAC-Name 7-(Dimethylamino)-4-Hydroxy-3-Oxophenoxazin-10-ium-1-Carbonsäure;Chlorid
SMILES CN(C)C1=CC2=C(C=C1)[NH+]=C3C(=CC(=O)C(=C3O2)O)C(=O)O.[Cl-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Gallocyanine
Farbe Schwarz bis Grün
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Glasflasche
Menge 10 g
Beilstein 27, 438
Merck Index 15, 4385
Formelmasse 336.72
Physikalische Form Feines Kristallpulver
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Gallocyanine
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.