Learn More
Gallium(III)-nitrathydrat, 99.9998 %, (Metallspurenanalyse), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Für die Ultra-Spurenanalyse
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Gallium(III) nitrate hydrate |
Schmelzpunkt | 110.0°C |
Farbe | Weiß |
Physikalische Form | Kristallines Pulver, Kristalle und/oder Stückchen |
Menge | 1 g |
Prozentgehaltsbereich | 99.9998% |
Strukturformel | Ga(NO3)3·xH2O |
Merck Index | 14, 4350 |
Löslichkeitsinformationen | Solubility in water: soluble |
IUPAC-Name | Gallium;trinitrat;hydrat |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Gallium(III) nitrate hydrate
- Gefahr
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Oxidierender Feststoff Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H272-Kann Brand verstärken; Oxidationsmittel.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.