Learn More
Gallium(III)-nitrathydrat, 99.9 %, Metallbasis, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Gallium(III) nitrate hydrate is used in the preparation of gallium nitride and other gallium compounds. It acts as a drug used to treat symptomatic hypercalcemia secondary to cancer. It finds application as an antineoplastic agent and also as an acting agent for the treatment of bone-resorptive diseases. It is involved to improve the cultural selectivity of medically significant fungi by suppression of contaminating bacterial flora.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Gallium(III) nitrate hydrate |
Schmelzpunkt | 110°C (decomposition) |
Farbe | Weiß |
Physikalische Form | Pulver/Flocken/Kristallin/Perlen/Klümpchen usw. |
Menge | 25 g |
Prozentgehaltsbereich | 99.9% (Metal basis) |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water. |
IUPAC-Name | Gallium;trinitrat;hydrat |
Formelmasse | 255.73 (Anhydrous) |
Geruch | Geruchsneutral |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
- Gallium(III) nitrate hydrate
- Gefahr
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Oxidierender Feststoff Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- H272-Kann Brand verstärken; Oxidationsmittel.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P220-Von Kleidung/brennbaren Materialien fernhalten/entfernt aufbewahren.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P362+P364-Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
- P370+P378-Bei Brand: zum Löschen verwenden.
- P403-An einem gut belüfteten Ort aufbewahren.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Gallium (III) Nitrate Hydrate