Learn More
Gallium, 99.9999 %, (Spurenmetallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10246920 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
5 g, Kunststoffflasche, 5 Gramm
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
CAS: 7440-55-3 | Ga | 69.72 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Für die Ultra-Spurenanalyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-55-3
Summenformel Ga
Molekulargewicht (g/mol) 69.72
MDL-Nummer MFCD00134045
InChI-Schlüssel GYHNNYVSQQEPJS-UHFFFAOYSA-N
Synonym gallium, elemental, metal, unii-ch46oc8yv4, ch46oc8yv4, ingot, pellets, 6mm dia, galio, metal, packaged in poylethylene bottle, gallium, ion ga1+, atom
PubChem CID 5360835
ChEBI CHEBI:49631
IUPAC-Name Gallium
SMILES [Ga]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Gallium
Farbe Grau
Schmelzpunkt 29.7°C
Siedepunkt 2400.0°C
Dichte 5.9000g/mL
Prozentgehaltsbereich 99.9999%
Strukturformel Ga
Menge 5 g
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble.
Formelmasse 69.72
Reinheit (%) 99.9999%
Güte Spurenmetallbasis
Verpackung Kunststoffflasche
Form Fest und/oder flüssig
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Gallium
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1C
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
Sicherheitshinweis
  • P234-Nur im Originalbehälter aufbewahren.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Name des Produkts
Gallium, 99.9999 %, (Spurenmetallbasis), Thermo Scientific Chemicals >