Learn More
Tocris Bioscience™ Galiellalactone
STAT3 inhibitor; active in vivo
Marke: Tocris Bioscience™ 6218/500U
266.08 CHF gültig bis 2024-12-16
Benutzen Sie den Promotions-Code "21630" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Galiellalactone is a STAT3 inhibitor. Irreversibly binds STAT3 and inhibits binding to DNA. Inhibits IL-6-dependent JAK/STAT signaling. Induces cell-cycle arrest in G2/M phase and apoptosis in androgen-insensitive prostate cancer cells via activation of ATM/ATR pathway. Also destabilizes microtubules and inhibits cell migration. Exhibits anticancer effects in a mouse tumor xenograft model.Spezifikation
Hemmstoff | |
133613-71-5 | |
194.23g/mol | |
STAT Inhibitors |
STAT | |
C11H14O3 | |
Store at -20°C | |
500 μg |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Nur für Forschungszwecke
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur