Learn More
Galena, natürlich vorkommendes Mineral ≈ 1 bis 2 Zoll, Thermo Scientific Chemicals
33.25 CHF - 104.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 1314-87-0 |
---|---|
Summenformel | PbS |
Molekulargewicht (g/mol) | 239.30 |
MDL-Nummer | MFCD00016280 |
InChI-Schlüssel | FILXVLQXZYXBSJ-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | lead ii sulfide, lead sulfide, galena, lead monosulfide, plumbous sulfide, lead 2+ sulfide, natural galena, lead sulphide, natural lead sulfide |
PubChem CID | 14819 |
IUPAC-Name | Sulfanylidenplumban |
SMILES | [S--].[Pb++] |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15466485
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
042546.KF |
Je 1 |
33.25 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 07-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15476485
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
042546.KJ |
5 Pc. |
104.00 CHF
5 Stück |
Verfügbar ab: 07-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
1314-87-0 | |
239.30 | |
FILXVLQXZYXBSJ-UHFFFAOYSA-N | |
14819 | |
[S--].[Pb++] |
PbS | |
MFCD00016280 | |
lead ii sulfide, lead sulfide, galena, lead monosulfide, plumbous sulfide, lead 2+ sulfide, natural galena, lead sulphide, natural lead sulfide | |
Sulfanylidenplumban |
Spezifikation
Galena | |
Kristallcluster, 1 Stück ≈ 150 g | |
MFCD00016280 | |
lead ii sulfide, lead sulfide, galena, lead monosulfide, plumbous sulfide, lead 2+ sulfide, natural galena, lead sulphide, natural lead sulfide | |
FILXVLQXZYXBSJ-UHFFFAOYSA-N | |
Sulfanylidenplumban | |
14819 | |
Beutel |
1314-87-0 | |
PbS | |
UN3077 | |
Soluble in strong HNO3,in excess of hot HCl | |
[S--].[Pb++] | |
239.30 | |
239.25 |
Sicherheit und Handhabung
P201-P202-P260-P264b-P270-P271-P281-P301+P312-P304+P340-P308+P313-P330-P501c
H302+H332-H350-H360Df-H373
missing translation for 'dotInformation' : Gefahrenklasse:9; Verpackungsgruppe:III
missing translation for 'einecsNumber' : 215-246-6
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse OG4550000
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen
RUO – Research Use Only