Learn More
Gadolinium(III)-nitrid, 99.5 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Gadolinium (III) nitride |
Farbe | Schwarz |
Physikalische Form | Pulver |
Menge | 5 g |
Hinweise zum Prozentgehalt | (REO) |
Formelmasse | 171.26 |
Reinheit (%) | 99.5% |