Learn More
Gabapentin, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Allgemeine Beschreibung
• Gabapentin ist ein wasserlösliches GABA-Analogon mit antikonvulsiver und analgetischer Wirkung
• Der genaue Wirkmechanismus ist unbekannt; es wurde jedoch nachgewiesen, dass diese Verbindung die exzitatorische Neuronenaktivität hemmt, indem sie mit spannungsgesteuerten Calciumkanälen in kortikalen Neuronen interagiert
Verwendung
• Gabapentin wurde als α2δ-Liganden verwendet, um zu untersuchen, ob der mit Allylisothiocyanat (AITC) sensibilisierte Wärmeaversions-Assay als Screening-Methode zur Identifizierung von präsumtiven Analgetika von Nutzen sein kann
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Gabapentin |
Schmelzpunkt | 166.0°C |
Infrarotspektrum | Echt |
Strukturformel | COOHCH2C6H10CH2NH2 |
Menge | 1 g |
Formelmasse | 171.24 |