missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
G-CSFR/CD114 Antibody (38660), HRP, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: Bio-Techne FAB381H
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
G-CSFR/CD114 Monoclonal antibody specifically detects G-CSFR/CD114 in Human samples. It is validated for Western BlotSpezifikation
G-CSFR/CD114 | |
Monoclonal | |
HRP | |
CD114, CD114 antigen, colony stimulating factor 3 receptor (granulocyte), G-CSF receptor, GCSFRG-CSF-R, granulocyte colony-stimulating factor receptor | |
Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human G-CSF R/CD114, Glu25-Pro621, Accession # Q99062 | |
0.5 mL | |
Primary | |
Human | |
Purified |
Western Blot | |
38660 | |
PBS | |
Mouse | |
Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant | |
RUO | |
1441 | |
Store at 4°C in the dark. | |
IgG1 |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur