Learn More
GeneBLAzer™ Gα15-NFAT CHO-K1 DA-Assay-Kit
GeneBLAzer™ Gα15-NFAT CHO-K1 DA Assay-Kit enthält das Promiscuous-G-Protein.
Marke: GeneBLAzer™ K1453
Additional Details : Gewicht : 0.05000kg
Beschreibung
- Gen-Symbol: Gα15
- Inhalt: GeneBLAzer™ Gα15-NFAT-CHO-K1-DA-Zellen, LiveBLAzer™ FRET-B/G-Ladekit, 70 μg, Lösung D, GeneBLAzer™ Gα15-NFAT-CHO-K1-Assayprotokoll, LiveBLAzer™ FRET-B/G-Ladeprotokoll, Analysezertifikat
- Bei der GeneBLAzer™ Gα15-NFAT CHO-K1-DA (Division Arrested)-Zelllinie ist das promiskuitive G-Protein Gα15 stabil in die CellSensor™ NFAT-bla-CHO-K1-Zelllinie integriert (Kat.-Nr. K1078). NFAT-bla-CHO-K1-Zellen enthalten ein Beta-Lactamase-Reportergen, das unter Kontrolle eines NFAT-Response-Elements stabil in CHO-K1-Zellen integriert ist. DA-Zellen werden irreversibel mit einer niedrig dosierten Behandlung von Mitomycin C arrestiert und weisen keine offensichtliche Toxizität oder Veränderung der zellulären Signaltransduktion auf.
- Dieses Produkt kann als Negativkontrolle bei Screening-Assays dienen, die mit spezifischen G-Protein-gekoppelten Rezeptor-(GPCR-)DA-Zellen durchgeführt wurden, die aus demselben Hintergrund hergestellt wurden. Diese Zellen können auch in anderen Assays verwendet werden, bei denen eine empfindliche Auslesung auf intrazelluläre Veränderungen des Kalziums erforderlich ist.
Spezifikation
Flüssigstickstoff | |
GPCRs | |
Zellen mit arretierter Teilung |
Fluoreszent | |
1 Platte |