Learn More
Molecular Probes™ Fura-2, AM, zelldurchlässig
Fura-2, AM, zellmembrangängig
608.00 CHF - 762.00 CHF
Spezifikation
Inhalt und Lagerung | Im Tiefkühlgerät bei –5 bis –30 °C aufbewahren und vor Licht schützen. |
---|---|
Nachweisverfahren | Fluoreszent |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zellviabilität, Proliferation und Zell-Bildgebung |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Fluoreszenzmikroskop |
Produkttyp | Calcium-Indikator |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11524766
|
Molecular Probes™
F1221 |
20 x 50 μg |
762.00 CHF
1000 Mikrogramm |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
10308392
|
Molecular Probes™
F1201 |
1 mg |
608.00 CHF
1 Milligramm |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
Beschreibung
Fura-2, AM ist ein intrazellulärer Calcium-Indikator mit hoher Affinität, der ratiometrisch ist und durch UV-Licht angeregt werden kann. Diese Form des Acetoxymethyl-Esters (AM) ist für nichtinvasive Zelldiffusion geeignet und ist auch in einer DMSO-Lösung erhältlich. Nicht membrangängige Farbstoffe mit Pentakalium und Pentanatrium sind erhältlich.Spezifikation
Im Tiefkühlgerät bei –5 bis –30 °C aufbewahren und vor Licht schützen. | |
Zellviabilität, Proliferation und Zell-Bildgebung | |
Calcium-Indikator | |
Raumtemperatur |
Fluoreszent | |
Fluoreszenzmikroskop | |
Farbstoffbasiertes Fluoreszenzmittel |