Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Trichter mit NS-Kegel
Für das sichere und einfache Mischen, Ausgießen und Einlagern von Chemikalien im Labor. Die Lenz Laborglasinstrumente™ Trichter mit NS-Konus bestehen aus langlebigem DURAN™ Borosilikatglas.
Marke: Lenz Laborglasinstrumente™ 05321002
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
View return policy
Description
- Trichter zum Hinzufügen von Feststoffen mit einem Winkel von 60 °
- Korrosionsfest und beständig gegen plötzliche Temperaturwechsel
- Mit NS-Konus, der sich durch eine hohe Konusgenauigkeit und ausgezeichnete Dichtheit auszeichnet.
Specifications
55mm | |
Borosilikatglas | |
Solider Zugabetrichter |