Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Trichter mit NS-Kegel
Für das sichere und einfache Mischen, Ausgießen und Einlagern von Chemikalien im Labor. Die Lenz Laborglasinstrumente™ Trichter mit NS-Konus bestehen aus langlebigem DURAN™ Borosilikatglas.
Marke:  Lenz Laborglasinstrumente™ 05321003
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10579971
  • 54.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 21-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Trichter zum Hinzufügen von Feststoffen mit einem Winkel von 60 °
  • Korrosionsfest und beständig gegen plötzliche Temperaturwechsel
  • Mit NS-Konus, der sich durch eine hohe Konusgenauigkeit und ausgezeichnete Dichtheit auszeichnet.
Spezifikation
Spezifikation
70mm
Borosilikatglas
Solider Zugabetrichter