Learn More
Kartell™ PP-Trichter mit langem Stiel, D=60 mm (VE=10 PCS)
Erzielen Sie eine schnelle und effiziente Filtration für lebensmittelrelevante Inhalte. Kartell™ Long Stem Trichter ist ideal für die schnelle Filtration mit Standard-Filterpapieren.
Marke: Kartell™ 0016200
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Die Seiten im 60°-Winkel sind mit Rippen für eine schnelle Filtration versehen
- Für die Verwendung mit Filterpapier in Standardgröße
- Für Lebensmittel geeignet
Spezifikation
65 mm | |
8 mm | |
Naturfarben |
50 ml | |
Polypropylen | |
150 mm |