Learn More
Sonics Materials SONDE 13 MM MIT FESTER SPITZE
Dieser hochintensive, mikroprozessorgesteuerte Ultraschallprozessor verfügt über eine Vollwellensonde mit einer Länge von 1/2 Zoll (13 mm) und einer Länge von 10 Zoll (254 mm).
Marke:  Sonics Materials 630-0217
Artikelnummer. 11744328
  • 759.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 27-06-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Vollwellensonde ½ in. (13 mm), massiv – 10 in. (254 mm) lang
  • Ultraschallprozessor mit hoher Intensität
  • Mikroprozessorbasierte Regelung
  • 600 Watt-Modell
Spezifikation
Spezifikation
Vollwellen-Festkörpersonde
13 mm
254 mm