Learn More
Vollbereichsanzeige, pH-Bereich 1 – 13, für pH-Messung, Fisher Chemical
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
Descrizione
Anzeige des gesamten Bereichs, pH-Wertebereich 1 bis 13, für die Messung des pH-Wertes, Fisher Chemical, Menge: 500 ml, Verpackung: Kunststoffbeschichtete Glasflasche, MDL-Nummer: 283286, physische Form: Flüssigkeit
Specifica
Specifica
Verpackung | Kunststoffbeschichtete Glasflasche |
Menge | 100 mL |
Physikalische Form | Flüssig |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Full range indicator, pH range 1-13
- Gefahr
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition Kategorie 2
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
- H371-Kann die Organe schädigen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Ethyl alcohol, Methyl alcohol
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto