Learn More
CleanSpace™ Atemschutzvollmaske
Die CleanSpace™ Vollmaske eignet sich für schwere, langwierige Arbeiten oder Exposition.
Brand:  CleanSpace™ PAF-1106
 View more versions of this product
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Product Code. 15980092
  • 422.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 02-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Explore more special offers
Add to basket
Description
Description
  • Verwendung mit den bahnbrechenden CleanSpace™ PAPR: geringes Gewicht, ohne Schläuche oder Bänder
  • Breites Panoramavisier
  • Harte kratzfeste und lösungsmittelbeständige Beschichtung
  • Geeignet für lange Nutzungszeiten
  • Überdruckluftstrom und oronasale Innenmaske verhindern Beschlagen
  • Einfaches Atmen ohne Widerstand selbst bei starker Belastung
  • Visierdichtung aus Silikon für optimalen Gesichtsschutz und -komfort.
  • Die oronasale Innenmaske mit einzigartigem Ein-/Aussteck-Mechanismus kann zur Reinigung leicht entfernt werden
  • Mylar-Sprechmembran für klare Kommunikation bei der Arbeit
  • Altersbeständige Materialien
  • PortaCount Tests für quantitative Maskenanpassungstests möglich (separat erhältlich)
  • Schutzbrillen-Kit: Vollständig verstellbar für alle Gesichtsgrößen, breite Rahmen für große Objektive für periphere Sicht; technische Stabilität bei starker Aktivität (separat erhältlich)
  • Abtrennbar: Visier-Kratzschutz (separat erhältlich)
  • Festgeformtes Visier aus Polycarbonat; Gesichtsabdichtung aus Silikon und Innenpolster für die oronasale Maske. Maskenklemmen aus Nylon; Mylar Sprechmembran. EPDM-Gummi-Bänder; stoßmodifiziertes verstärktes Gehäuse aus Polypropylen für das Ausatemventil; O-Ringe aus Silikon
Specifications
Specifications
AS/NZS1716: 2012
PAPR-Vollmaske
Nur PAPR-Vollmaske
PAF-1106
EN 12942
S
Gehäuse PAF-1070
Bei -10 °C bis 55 °C lagern.
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents
Documents
Certificates
Special Offers
Special Offers