Learn More
CleanSpace™ Atemschutzvollmaske
Die CleanSpace™ Vollmaske eignet sich für schwere, langwierige Arbeiten oder Exposition.
Marke:  CleanSpace™ PAF-1014
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 15940082
  • 422.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 02-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Verwendung mit den bahnbrechenden CleanSpace™ PAPR: geringes Gewicht, ohne Schläuche oder Bänder
  • Breites Panoramavisier
  • Harte kratzfeste und lösungsmittelbeständige Beschichtung
  • Geeignet für lange Nutzungszeiten
  • Überdruckluftstrom und oronasale Innenmaske verhindern Beschlagen
  • Einfaches Atmen ohne Widerstand selbst bei starker Belastung
  • Visierdichtung aus Silikon für optimalen Gesichtsschutz und -komfort.
  • Die oronasale Innenmaske mit einzigartigem Ein-/Aussteck-Mechanismus kann zur Reinigung leicht entfernt werden
  • Mylar-Sprechmembran für klare Kommunikation bei der Arbeit
  • Altersbeständige Materialien
  • PortaCount Tests für quantitative Maskenanpassungstests möglich (separat erhältlich)
  • Schutzbrillen-Kit: Vollständig verstellbar für alle Gesichtsgrößen, breite Rahmen für große Objektive für periphere Sicht; technische Stabilität bei starker Aktivität (separat erhältlich)
  • Abtrennbar: Visier-Kratzschutz (separat erhältlich)
  • Festgeformtes Visier aus Polycarbonat; Gesichtsabdichtung aus Silikon und Innenpolster für die oronasale Maske. Maskenklemmen aus Nylon; Mylar Sprechmembran. EPDM-Gummi-Bänder; stoßmodifiziertes verstärktes Gehäuse aus Polypropylen für das Ausatemventil; O-Ringe aus Silikon
Spezifikation
Spezifikation
AS/NZS1716: 2012
PAPR-Vollmaske
Nur PAPR-Vollmaske
PAF-1014
EN 12942
Mittel/groß
Gehäuse PAF-1070
Bei -10 °C bis 55 °C lagern.