Learn More
MULTIROIR Voller Eurobox-Behälter
Kompletter Eurobox-Container mit solide fundamente und feste wände, ideal für die lagerung und den transport von gütern.
Marke: MULTIROIR BA12016
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Vollständiger Eurobox-Behälter
- Das derzeit beste Preis-Leistungs-Verhältnis auf dem Markt
- Feste Böden und feste Wände
- Ideal für die Lagerung und den Transport von Waren
- Stapelbar und hohe Beladungskapazität
- Temperaturbeständig von -20 °C bis +110 °C
Spezifikation
Lagerbox | |
Rot | |
400 x 300 x 220 mm |
Polypropylen | |
Rechteckig |