Learn More
Abnova™ FTH1 (Human) Recombinant Protein
Human FTH1 full-length ORF ( AAH11359, 1 a.a. - 183 a.a.) recombinant protein with GST-tag at N-terminal.
Marke:  Abnova™ H00002495-P01.10ug
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16118354
  • 371.00 CHF / 10 Mikrogramm
Verfügbar ab: 07-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Sequence: MTTASTSQVRQNYHQDSEAAINRQINQELYASYVYLSMSYYFDRDDVALKNFAKYFLHQSHEEREHAEKLMKLQNQRGGRIFLQDIKKPDCDDWESGLNAMECALHLEKNVNQSLLELHKLATDKNDPHLCDFIETHYLNEQVKAIKELGDHVTNLRKMGAPESGLAEYLFDKHTLGDSDNES
Spezifikation
Spezifikation
AAH11359
ferritin, heavy polypeptide 1
125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
FTH1
GST
2495
Wheat germ expression system
10 μg
FHC, FTH, FTHL6, MGC104426, PIG15, PLIF
Wheat Germ (in vitro)
50 mM Tris-HCI, 10 mM reduced Glutathione, pH 8.0 in the elution buffer