Learn More
JULABO™ Eintauchkühler der Serie FT
Die Julabo™ Eintauchkühler werden zur Gegenkühlung von Thermostaten mit Badöffnung auf mindestens Umgebungstemperatur sowie zur schnellen Kühlung von Flüssigkeiten eingesetzt.
Marke:  JULABO™ 9650842
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10028782
  • 4825.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 22-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Schnelles Abkühlen von Flüssigkeiten auf niedrige Temperaturen
  • Gegenkühlung von Flüssigkeiten in Kombination mit Umwälz-Heizungsthermostaten
  • Umweltfreundlich dank Einsparung von kostbarem Leitungswasser
  • Anwenderfreundliche Bedienung und Handhabung
  • Kompakte Bauweise, kleine Stellfläche
  • Trockeneisersatz
Hinweis: FT402, FT902 und FT903 mit integrierter Temperaturregelung und Anzeige sowie externem Pt100 Sensor (200 x 6 mm Durchmesser, Edelstahl)
Spezifikation
Spezifikation
5 bis 35 °C
0,45 kW bei 20°C
LED
FT402
120 cm
115/230 V
Tauchkühler FT
-40°C to +30°C
Immersion probe (L x dia.) 12 x 5 cm; External Pt100 Sensor
30 x 20 x 43 cm
24 kg