Learn More
Froster Kryoschürze
Click to view available options
Größe:
Extragroß
Spezifikation
Typ | Froster Kryoschürze |
Größe | Extragroß |
Material | Polyolefin, Polyester, Baumwolle, Polyamid |
Farbe | Blau |
Widerstand | Wasser, verschüttete Stoffe und Spritzer von Kryo-Material |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Die Schürze bietet optimalen Schutz für Körper und Oberschenkel bei Auslaufen und Verspritzen von Kryomaterial |
Abmessungen (L x B) | 1400 x 620mm |
Länge (metrisch) | 1400 mm |
Breite (metrisch) | 620 mm |