Learn More
SPEX™ Set aus mattierten PE-Fläschchen
SPEX™ Sets mit Fläschchen aus mattiertem PE sind in einem Schaumstoff-Fläschchenhalter in einem stabilen Polyethylen-Träger verpackt, der die gleiche Standfläche und Höhe wie Deepwell-Mikrotiterplatten hat.
Marke: SPEX™ 2240-PEF
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Macht die Probenvorbereitung schneller und einfacher
- Einzigartige Alternative zu Standardtiterplatten
- Jedes Mahlfläschchen hat ein Volumen von 5 ml und ein Arbeitsvolumen von 1.5 ml
- Die Mahlfläschen werden ausgiebig mit verschiedenen Proben getestet und widerstehen erwiesenermaßen Perforation durch stählerne Mahlkugeln
- Polyethylen ist mit gängigen Reagenzien wie TRIzol™ kompatibel
- Das Aufschäumen auf der Außenseite der Durchstechflasche erleichtert die Markierung der Durchstechflasche
- Mahlfläschchen sind mit dem 2663 Cryo-Block kompatibel. So können temperaturempfindliche Proben während des Mahlens konserviert werden
- Verarbeiten Sie 96 Proben gleichzeitig, indem Sie vier Fläschchen-Sets in der Klammerbaugruppe mit hoher Kapazität laufen lassen
Spezifikation
5 ml | |
9.5 mm | |
Mattiertes Polyethylen | |
24 Fläschchen |