Learn More
IKA™ Fritte Set
This Fritte Set contains two glass frits for the Pro-Divide reaction cell.
Marke: IKA™ 0020102633
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Dieses Frittenset enthält zwei Glasfritten für die Pro-Divide Reaktionszelle.
- Die Größe jeder Pore liegt zwischen diesen Bereichen:
- 1 μm-Set: 1 bis 1,6 μm
- 5 μm-Set: 4 bis 5,5 μm
- 10 μm-Set: 10 bis 16 μm
Spezifikation
Fritttenset | |
5 μm | |
Pro-Divide Reaktionszelle |