Learn More
Vileda Professional™ Cleanroom Squeegee with Swivel
Swivels 360 degrees allowing for full range of motion
Marke: Vileda Professional™ 119933
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Use on floors and walls after applying disinfectant
- Squeegee spills to the drain in controlled environments
- Can be autoclaved and exposed to gamma or EtO sterilization
- Use with FHP Extendable Handle #119966
Spezifikation
Schwenkbarer Abstreifer | |
Reinraumanwendungen |